Documentos Principais
77880
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Methylbenzylamine
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-(+)-1-Phenylethylamine
Selecione um tamanho
10 ML
R$ 484,00
R$ 484,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 ML
R$ 484,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
121.18
Beilstein:
2410916
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 484,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +30±2°, c = 10% in ethanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
p.e.
187-189 °C (lit.)
densidade
0.952 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m1/s1
chave InChI
RQEUFEKYXDPUSK-SSDOTTSWSA-N
Outras notas
Standard chiral amine used for the resolution of acids. Use as chiral auxiliary[1][2][3][4][5]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T. Volpe et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2367-2367 (1987)
U. Schollkopf et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 90, 136-136 (1978)
G. Revial et al.
Organic Syntheses, 70, 35-35 (1992)
R.P. Polniaszek et al.
Tetrahedron Letters, 28, 4511-4511 (1987)
G. Knupp et al.
Chemische Berichte, 117, 2076-2076 (1984)