77869
(S)-(−)-α-Methylbenzylamine
for chiral derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
(S)-(−)-1-Phenylethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
≥99.0%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −30±1°, c = 10% in ethanol
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
qualidade
LiChropur™
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.528
p.e.
187 °C (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
chave InChI
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCActive Filters