76750
Chlorodimethyl(pentafluorophenyl)silane
for GC derivatization, LiChropur™, ≥95.0%
Sinônimo(s):
(Pentafluorophenyl)dimethylchlorosilane, Flophemesyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
≥95.0%
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.448
p.e.
88-90 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCOCCOc2c1
C[Si](C)(Cl)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H6ClF5Si/c1-15(2,9)8-6(13)4(11)3(10)5(12)7(8)14/h1-2H3
chave InChI
PQRFRTCWNCVQHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
- To increase analyte volatility.
- To increase response.
- To suppress the activity of an active functional group.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs