Documentos Principais
85432
Supelco
Silylating mixture II according to Horning
for GC derivatization, LiChropur
Sinônimo(s):
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide – chlorotrimethylsilane – 1-(trimethylsilyl)imidazole mixture, BSA+TMCS+TMSI 3:2:3, TMSIm/BSA/TMCS 3/3/2 (v/v/v)
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 257,00
10 ML
R$ 1.087,00
10 X 1 ML
R$ 1.718,00
R$ 257,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 257,00
10 ML
R$ 1.087,00
10 X 1 ML
R$ 1.718,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.22
R$ 257,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H21NOSi2.C6H12N2Si.C3H9ClSi/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7;1-9(2,3)8-5-4-7-6-8;1-5(2,3)4/h1-7H3;4-6H,1-3H3;1-3H3
chave InChI
QSBHIAMPMUWWFU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Learn more in the Product Information
Componentes
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole = 3:3:2 (v/v/v)
Outras notas
One of the most powerful, general silylating mixture[1][2]
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Conversion of steroids to trimethylsilyl derivatives for gas phase analytical studies: reactions of silylating reagents.
E M Chambaz et al.
Analytical biochemistry, 30(1), 7-24 (1969-07-01)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs