Documentos Principais
8.00821
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Pentanoic acid, Valeric acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-677-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
360 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.8-7.3 % (v/v)
pH
2.7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
p.e.
186 °C/1013 hPa
pf
-32 °C
temperatura de transição
flash point 86 °C
solubilidade
40 g/L
densidade
0.938 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Óleo mineral suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil
Sigma-Aldrich
M3516
Óleo mineral
Propionic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
402907
Propionic acid