Documentos Principais
74226
Millipore
Coagulase Test (Tubes)
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Tube Coagulase Test
Selecione um tamanho
1 SET
R$ 1.467,00
R$ 1.467,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 SET
R$ 1.467,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
R$ 1.467,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite mais informações
Formulário
powder
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Staphylococcus spp.
Aplicação
Coagulase Test (Tubes) are used for the detection of coagulase-negative or -positive organisms (Staphylococcus aureus).
Embalagem
1 box contains 6 vials (with 3 mL lyophilized rabbit plasma with EDTA)
Princípio
Coagulase Test is carried out to differentiate potentially pathogenic Staphylococcus species from other Gram positive, catalase-positive cocci by the detection of coagulase. It is an important indicator for the pathogenicity of Staphylococcus strains.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)