Documentos
CLR500
Supelco
Padrão para calibração de cor com 500 unidades de Pt-Co
certified reference material
Sinônimo(s):
Padrão de cores 500 Pt-Co
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
fabricante/nome comercial
RTC CLR500-100
concentração
in H2O
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Este Material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Aplicação
O padrão de referência certificado é usado como padrão de calibração e/ou de controle de qualidade para medir o grau de coloração dos líquidos de acordo com a escala de avaliação de cor Pt-Co.
Características e benefícios
  • Solução pronta para uso
  • A amostra contém água como solvente
  • Preparada e verificada de acordo com as normas ISO 17034 e ISO/IEC 17025
  • Um valor de incerteza de +/- 3 associado à solução
  • Disponível em volumes totais de 100 ml e 500 ml
  • Data de validade fornecida no rótulo e CoA
  • Atribuível ao sistema internacional de unidades (SI) e aos SRMs do NIST
  • Acompanha um certificado de análise detalhado para um sistema de gestão de qualidade efetivo
Outras notas
Os valores dos analitos variam entre lotes. Alguns lotes podem não conter todos os analitos.
produto relacionado
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.