S9638
Fosfato de sódio
ACS reagent, ≥98%
Sinônimo(s):
Di-hidrogenofosfato de sódio, Fosfato monossódico
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
98.0-102.0%
Formulário
crystalline
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.