Documentos Principais
D156604
Sigma-Aldrich
Sodium dimethyldithiocarbamate hydrate
98%
Sinônimo(s):
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
Selecione um tamanho
25 G
R$ 877,00
100 G
R$ 2.563,00
R$ 877,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 877,00
100 G
R$ 2.563,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCSSNa · aq
Número CAS:
Peso molecular:
143.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
3569024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 877,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
120-122 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na.H2O/c1-4(2)3(5)6;;/h1-2H3,(H,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
RJCVAPZBRKHUSV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Chelating agent
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Kathryn L Linge et al.
Environmental science. Processes & impacts, 22(3), 653-662 (2020-03-10)
The use of monochloramine as an alternative disinfectant to chlorine in drinking water treatment can lead to increased formation of emerging nitrogenous halogenated disinfection by-products (DBPs), even when the formation of regulated halogenated DBPs has decreased. In this study, we