67262
2-Ethylhexyl acrylate
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
6.4 (vs air)
pressão de vapor
0.15 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
496 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
0.001-0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Lim. expl.
6.4 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
p.e.
215-219 °C (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 20 °C
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
chave InChI
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Aplicação
It may be used as a reference standard for the determination of 2-ethylhexyl acrylate in:
- Exhaled breath samples from cigarette smokers by capillary micro-extracton (CMV) coupled with GC-MS.[1]
- Food paper contact papers by modified quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEchERS) extraction procedure combined with gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC-MS/MS).[3]
- Polymer emulsions by headspace (HS) GC-MS operating on selected ion monitoring (SIM) mode.[4]
- Adhesives employed in food contact materials by ultra-performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UPLC-QTOF/MS).[5]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?