Documentos Principais
667404
Supelco
Water solution
contains 10 mM ammonium acetate, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Aqueous solution
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
contém
10 mM ammonium acetate
técnica(s)
HPLC: suitable
densidade
0.996 g/mL at 25 °C
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 254 nm Amax: ≤0.008
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The product is water containing 10mM ammonium acetate that can be employed for HPLC. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases.
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5