63080
Magnesium phosphate dibasic trihydrate
BioUltra, ≥98.0% (KT)
Sinônimo(s):
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate, Newberyite
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (KT)
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
perda
~34% loss on ignition, 800 °C
solubilidade
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
densidade
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤100 mg/kg
As: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.035
λ: 280 nm Amax: 0.035
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?