61711
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether
para-para isomer, analytical standard
Sinônimo(s):
Bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]methane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
InChI
1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
chave InChI
VGJRHUPDMVWBFM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?