51453
Bisphenol F
analytical standard
Sinônimo(s):
Bis(4-hydroxyphenyl)methane, 4,4′-Methylenediphenol, Bisphenol F
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
162-164 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8,14-15H,9H2
chave InChI
PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?