Documentos Principais
416525
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate
average Mn ~492, EO/phenol 3
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane ethylene oxide adduct, Bisphenol A-ethylene oxide adduct, Ethoxylated bisphenol A
Selecione um tamanho
1 L
R$ 581,00
R$ 581,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 L
R$ 581,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C[C6H4(OCH2CH2)nOH]2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 581,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~492
composição
EO/phenol, 3
índice de refração
n20/D 1.542
densidade
1.14 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;3-4H,1-2H2
chave InChI
PFZPRMFEGRUXTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)