Documentos Principais
60800
Supelco
Gel de sílica em cromatofolhas de alumínio para TLC
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Sinônimo(s):
Placas de gel de sílica para TLC
Selecione um tamanho
20 EA
R$ 1.323,00
R$ 1.323,00
Disponível para enviar em04 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 EA
R$ 1.323,00
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
R$ 1.323,00
Disponível para enviar em04 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Materiais
aluminum support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
qualidade
with fluorescent indicator 254 nm
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 20 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
10 cm × 20 cm
espessura da camada
200 μm
placa C × L
10 cm × 20 cm
tamanho de partícula
8.0-12.0 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Descrição geral
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica.[1] It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density.[2] Silica gel is widely used as layer material for TLC. Plaster of Paris is generally used as binding agent to hold silica gel firmly to the TLC plates. Silica gel is applied as sorbent to the aluminium foils.[3]
Aplicação
Silica gel on TLC Alu foils may be used to perform thin layer chromatography.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Joseph C. Touchstone
Practice of Thin Layer Chromatography (1992)
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)