60441
Potassium perchlorate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.0%
Impurezas
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1% in H2O)
pf
400 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)