931950
Sodium perchlorate
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sodium Perchlorate, Hyperchloric acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
battery grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤1000 ppm (trace metals analysis)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%, aq.sol.)
pf
482 °C
solubilidade
H2O: 209 g/dL at 15 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤30 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
K: ≤500 ppm
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
25 g in glass bottle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.