925098
Potassium tetrachloroplatinate(II)
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Potassium platinum(II) chloride
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
densidade
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
chave InChI
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1