Documentos Principais
GF66065452
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 50g
Sinônimo(s):
AD106010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.098,00
R$ 4.098,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.098,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 4.098,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder (alloy pre-cursor)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 660-654-52
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
63 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)