Documentos Principais
307726
Sigma-Aldrich
Iron(II) oxalate dihydrate
99%
Sinônimo(s):
Ferrous oxalate dihydrate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 346,00
500 G
R$ 550,00
R$ 346,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 346,00
500 G
R$ 550,00
About This Item
Fórmula linear:
FeC2O4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
179.89
Beilstein:
3757620
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio:
99%
Formulário:
powder
R$ 346,00
Previsão de entrega em27 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
densidade
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].O=C1O[Fe]OC1=O
InChI
1S/C2H2O4.Fe.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;2*1H2/q;+2;;/p-2
chave InChI
NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.