55398
L-2-Aminoadipic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminohexanedioic acid, L-Homoglutamic acid, Aad
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥98% (TLC)
atividade óptica
[α]25/D 24±1°, c = 2 in 5 M HCl
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
203-205 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
chave InChI
OYIFNHCXNCRBQI-BYPYZUCNSA-N
Descrição geral
Aplicação
- For the quantification of 2-aminoadipic acid in acid hydrolysates of processed skin samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- To investigate its effect on proteolysis and protein synthesis in C2C12 myotubes.
It may be used as an internal standard for the determination of free amino acids and ammonium ion contents in Crocus sativus L. from different geographical origins using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD).
Produtos recomendados
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)