Documentos Principais
46609
Supelco
Penicilina G
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Benzilpenicilina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H17KN2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
372.48
Beilstein:
3832841
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
Número E:
E705
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 1694
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)Cc3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.K/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m1./s1
chave InChI
IYNDLOXRXUOGIU-LQDWTQKMSA-M
Descrição geral
Chemical structure: ß-lactam
Aplicação
Penicillin G is a narrow spectrum antibiotic derived from Streptococcus pneumoniae. It is the drug of choice for groups A, B, C and G streptococci, nonenterococcal group D streptococci, viridians group streptococci, and non-penicillinase producing staphylococcus. The potassium salt has been used to study murosomes of staphylococci and the penicillin-induced lysis of Streptococcus mutans.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A penicilina G atua inibindo a síntese da parede celular pela ligação a proteínas que se ligam à penicilina (PBPs), inibindo a ligação cruzada da cadeia do peptidoglicano.
Espectro da ação antimicrobiana: Este produto é ativo contra bactérias gram positivas e gram negativas.
Atenção
Solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C for 1 week or at -20°C for more lengthy periods. Solutions are stable at 37°C for 3 days. The sodium salt is soluble in H2O at 100 mg/mL.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Tina Lund Leunbach et al.
Ugeskrift for laeger, 175(11), 742-743 (2013-03-14)
A pregnant Caucasian woman with newly diagnosed syphilis in the secondary stage was hospitalized for observation while being treated with penicillin. After one dose of penicillin the foetus was delivered by a caesarean section at gestational age 28 weeks +
Vasim Ahmed et al.
Journal of biotechnology, 163(4), 419-424 (2013-01-12)
In the present study, a novel strategy was adopted to synthesize, β lactamase resistant penicillin G molecules by using the unique properties of silver nanoparticles. Ascorbic acid-stabilized spherical monodispersed silver nanoparticles were prepared by a simple chemical reaction. The formation
Muneki Hotomi et al.
PloS one, 8(3), e58124-e58124 (2013-03-14)
The protection against pneumococcal infections provided by currently available pneumococcal polysaccharide conjugate vaccines are restricted to the limited number of the serotypes included in the vaccine. In the present study, we evaluated the distribution of the pneumococcal capsular type and
Nicolas Dupin et al.
Presse medicale (Paris, France : 1983), 42(4 Pt 1), 446-453 (2013-02-19)
Syphilis is back since 2000. Early syphilis comprises primary syphilis, secondary syphilis and early latent syphilis (less than 1 year duration). During early phases of syphilis, patients are more contagious and neurologic complications are rare. Early neurosyphilis are mostly represented
Leticia L Torres et al.
Applied and environmental microbiology, 79(5), 1555-1562 (2012-12-25)
A homologue of the Escherichia coli penicillin acylase is encoded in the genomes of several thermophiles, including in different Thermus thermophilus strains. Although the natural substrate of this enzyme is not known, this acylase shows a marked preference for penicillin