44340
AmberChrom™ 1X8 chloride form
chloride form, strongly basic, 200-400 mesh
descrição
cross-linkage 8%
forma
beads
Parâmetros
66 °C OH- form max. temp.
umidade
39-45%
perda
~40% loss on drying, 110 °C
matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
tamanho de partícula
200-400 mesh
pH operacional
0-14
capacidade
1.2 meq/mL by wetted bed volume
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
chave InChI
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?