443379
Xilenos
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Sinônimo(s):
Mistura de isômeros de xileno
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
18 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
temperatura de autoignição
867 °F
Lim. expl.
7 %
Impurezas
H2SO4, passes test (substances darkened by sulfuric acid)
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
≤25% C6H5CH2CH3
resíduo de evaporação
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
137-140 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
chave InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.