437573
N,N-Dimetilformamida
ACS reagent, ≥99.8%
Sinônimo(s):
DMF, NSC 5356
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
2.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
833 °F
Lim. expl.
15.2 %
técnica(s)
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.003 meq/g Titr. base
≤0.15% water
resíduo de evaporação
≤0.005%
cor
APHA: ≤15
índice de refração
n20/D 1.430 (lit.)
pH
6.7
pb
153 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
0.944 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
chave InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a solvent synthesis of gold nanoparticles.
- As a solvent in capillary electrophoresis.
- Regioselective synthesis of N,N-dimethylaminopyridzines by reacting with choropyridazines.
- Synthesis of urea-N,N-dimethylformamide, a 3:1 solvate with urea.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
135.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?