Documentos Principais
362964
Sigma-Aldrich
Calcium 2-ethylhexanoate
98%
Sinônimo(s):
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium bis(2-ethyl hexanoate)
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.692,00
R$ 1.692,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.692,00
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]2Ca
Número CAS:
Peso molecular:
326.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.692,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
lumps and powder
adequação da reação
core: calcium
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/2C8H16O2.Ca/c2*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
chave InChI
LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)