33233
Hexamethylenetetramine
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Sinônimo(s):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99.5% (calc. to the dried substance)
forma
solid
temperatura de autoignição
770 °F
Impurezas
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% ammonium (NH4)
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
pH
8.5-9.5 (20 °C, 10%)
pf
280 °C (subl.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
chave InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It has been used for the preparation of ceria nanoparticles, via precipitation method.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
482.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
250 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?