Documentos Principais
389404
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H, 23H-porphine-p,p′,p,p′′′-tetrasulfonic acid tetrasodium hydrate
Sinônimo(s):
4,4′,4′′,4′′′-(Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(benzenesulfonic acid) tetrasodium salt hydrate, meso-Tetraphenylporphine-4,4′,4″,4″′-tetrasulfonic acid tetrasodium salt
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 626,00
500 MG
R$ 2.133,00
R$ 626,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 626,00
500 MG
R$ 2.133,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H26N4Na4O12S4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
1022.92 (anhydrous basis)
Beilstein:
5488862
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 626,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder, crystals or chunks
Nível de qualidade
λmax
414 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)c7ccc(n7)c(-c8ccc(cc8)S([O-])(=O)=O)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4O12S4.4Na.H2O/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57;;;;;/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;;;
chave InChI
LMNVUEGSCDLLCZ-FLYAKZGESA-J
Descrição geral
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H, 23H-porphine-p,p′,p,p′′′-tetrasulfonic acid tetrasodium hydrate is a water-soluble porphyrin. It is a negatively charged compound due to the presence of the sulfonate groups.
Aplicação
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H, 23H-porphine-p,p′,p,p′′′-tetrasulfonic acid tetrasodium hydrate has been used to functionalize chemically converted graphene to form conductive graphene films of varying thickness.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Porphyrin functionalized graphene sheets in aqueous suspensions: from the preparation of graphene sheets to highly conductive graphene films.
Geng J and Tung HT
The Journal of Physical Chemistry C, 114(18), 8227-8234 (2010)