Documentos Principais
274909
Sigma-Aldrich
Nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium salt
Sinônimo(s):
Phthalocyanine-tetrasulfonic acid Nickel(II) complex tetrasodium salt
Selecione um tamanho
5 G
R$ 823,00
R$ 823,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 823,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H12N8Na4NiO12S4
Número CAS:
Peso molecular:
979.40
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 823,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
657 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Ni]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9cc(ccc79)S([O-])(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S([O-])(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.4Na.Ni/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-34-25(17)33-26-18-6-2-15(55(47,48)49)11-23(18)31(35-26)40-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(39-32)38-30-22-10-14(54(44,45)46)3-7-19(22)27(36-29)37-30;;;;;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41
chave InChI
UAMQBHBCNOEWGQ-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.