SML0560
BRACO19 hydrochloride
≥96% (HPLC), powder, telomerase inhibitor
Sinônimo(s):
N,N′-(9-(4-(Dimethylamino)phenylamino)acridine-3,6-diyl)bis(3-(pyrrolidin-1-yl)propanamide) hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
BRACO19 hydrochloride, ≥96% (HPLC)
Ensaio
≥96% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow to brown
solubilidade
H2O: 5 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.CN(C)c1ccc(Nc2c3ccc(NC(=O)CCN4CCCC4)cc3nc5cc(NC(=O)CCN6CCCC6)ccc25)cc1
InChI
1S/C35H43N7O2.3ClH/c1-40(2)28-11-7-25(8-12-28)38-35-29-13-9-26(36-33(43)15-21-41-17-3-4-18-41)23-31(29)39-32-24-27(10-14-30(32)35)37-34(44)16-22-42-19-5-6-20-42;;;/h7-14,23-24H,3-6,15-22H2,1-2H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,39);3*1H
chave InChI
MJAPNWJRLLDPAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3