38911
Dimethyl ether
puriss., ≥99.9% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl ether
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.62 (vs air)
pressão de vapor
>760 mmHg ( 25 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99.9% (GC)
temperatura de autoignição
662 °F
Lim. expl.
27 %
p.e.
−24.8 °C (lit.)
pf
−141 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3
chave InChI
LCGLNKUTAGEVQW-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Outras notas
válvula de controle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-41.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)