Documentos
8.00585
Sigma-Aldrich
Butyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
Butyl methacrylate, Butyl-2-methylpropenoate, Methacrylic acid butyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
202-615-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
290 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.00-8.00 % (v/v)
pb
163 °C/1013 hPa
pf
-75 °C
temperatura de transição
flash point 46 °C
densidade
0.89 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
chave InChI
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
119.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6