Documentos Principais
37072
Supelco
Formaldehyde test kit Quantofix®
10-200 mg/L (HCHO)
About This Item
Código UNSPSC:
41113319
descrição
semi-quantitative
analito(s) específico(s)
formaldehyde
faixa de medição
10-200 mg/L (HCHO)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
general analytical
método de detecção
colorimetric
Descrição geral
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 10 − 20 − 40 − 60 − 100 − 200 mg/L HCHO
Informações legais
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4