1.08028
Formaldehyde Test Kit, colorimetric
0.1-1.5 mg/L (HCHO), MQuant®
Sinônimo(s):
Formaldehyde Visual Test Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Formaldehyde Test, colorimetric, 0.1-1.5 mg/L (HCHO), for use with MCOLORTEST®
linha de produto
MColortest®
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
formaldehyde
faixa de medição
0.1-1.5 mg/L (HCHO)
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
The test can be used in
- Disinfectant and rinsing solutions (e. g. laundries)
- Aqueous solutions
- Process water
- Electroplating wastewater
- Food after appropriate sample pretreatment
Method
Formaldehyde reacts with 4-amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole to form a purple-red tetrazine. The formaldehyde concentration is measured semiquantitatively by allocating the color to a value on a reference scale.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Preparo de uma solução padrão para formaldeído