Documentos
1.16989
Supelco
Formaldehyde Test Strips, reflectometric
1.0-45.0 mg/L (HCHO), REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
Formaldehyde chemical test strips, Formaldehyde test strip for instrument reader
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Formaldehyde Test, reflectometric, 1.0-45.0 mg/L (HCHO), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
Reflectoquant®
analito(s) específico(s)
formaldehyde
faixa de medição
1.0-45.0 mg/L (HCHO)
compatibilidade
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method: reflectometric with test strips and reagent 1.0 - 45.0 mg/l HCHO Reflectoquant®
The Reflectoquant Formaldehyde test includes test strips and all necessary additional reagents. Formaldehyde is used as a disinfectant for surfaces, medical equipment and also as a raw material in binding agents, fixing agents or as a preservative. Formaldehyde reacts with a Triazole to form a purple-red tetrazine that is determined reflectometrically on the RQflex. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the formaldehyde concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for formaldehyde. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
Nota de análise
function control: conforms
Assay
- standard 1:
4.5 - 5.5 mg/l
- standard 2: 13.5 - 16.5 mg/l
- standard 3: 27.0 - 33.0 mg/l
Informações legais
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Formaldeído for molecular biology, 36.5-38% in H2O
Sigma-Aldrich
F8775
Formaldeído
Protocolos
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.