Documentos Principais
37007
Supelco
Iminoctadine triacetate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N,N″′-(Iminodi-8,1-octanediyl)bisguanidine triacetate
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.678,00
R$ 2.678,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.678,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H53N7O6
Número CAS:
Peso molecular:
535.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.678,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CC(O)=O.CC(O)=O.NC(=N)NCCCCCCCCNCCCCCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C18H41N7.3C2H4O2/c19-17(20)24-15-11-7-3-1-5-9-13-23-14-10-6-2-4-8-12-16-25-18(21)22;3*1-2(3)4/h23H,1-16H2,(H4,19,20,24)(H4,21,22,25);3*1H3,(H,3,4)
chave InChI
FKWDSATZSMJRLC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jihye Min et al.
Medicine, 96(32), e7737-e7737 (2017-08-11)
The purpose of this study was to identify the chemical responsible for cholestatic hepatitis in a 55-year-old woman who ingested 1,1'-iminodi (octamethylene) diguanidinium triacetate (iminoctadine triacetate), a fungicide. The fungicide formulation was also composed of polyoxyethylene nonylphenol (NP-40) and methanol.
Jinbong Park et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 1458-1458 (2020-01-11)
Atopic dermatitis (AD) is an inflammatory disease of the skin, resulting from an immune dysfunction, that often occurs as a comorbidity of obesity. This investigation evaluated the capacity of Taeumjowi-tang (TJT), a Korean herbal formulation from the Sasang medical tradition