34636
Chromium(III) potassium sulfate solution
for COD determination according to DIN 38409-H44
About This Item
Produtos recomendados
grau
for COD determination according to DIN 38409-H44
densidade
1.12 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S/c;;2*1-5(2,3)4/h;;2*(H2,1,2,3,4)/q+3;+1;;/p-4
chave InChI
OIDPCXKPHYRNKH-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)