A7210
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
BioXtra, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Alum, Potassium alum, Potassium aluminum sulfate dodecahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
pf
92 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 M, clear, colorless
densidade
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
traços de cátion
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)