92974
Pyridafol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-Chloro-5-hydroxy-6-phenylpyridazine, 6-Chloro-3-phenyl-4-pyridazinol
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(Cl)=NN=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C10H7ClN2O/c11-9-6-8(14)10(13-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,14)
chave InChI
ZUSHSDOEVHPTCU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?