Documentos Principais
34508
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS40348
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethyl]propylamine, N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]amine
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.675,00
R$ 2.675,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.675,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14Cl3NO
Número CAS:
Peso molecular:
282.59
Beilstein:
6401835
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.675,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(OCCNCCC)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C11H14Cl3NO/c1-2-3-15-4-5-16-11-9(13)6-8(12)7-10(11)14/h6-7,15H,2-5H2,1H3
chave InChI
CLFQSOIBYICELN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)