Documentos Principais
34507
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS44595
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-Propyl-1-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]urea
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.675,00
R$ 2.675,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.675,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15Cl3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
325.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 2.675,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(OCCN(C(N)=O)CCC)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C12H15Cl3N2O2/c1-2-3-17(12(16)18)4-5-19-11-9(14)6-8(13)7-10(11)15/h6-7H,2-5H2,1H3,(H2,16,18)
chave InChI
MPNJTIZLDHWBFX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)