Key Documents
34502
Supelco
Prometryn-(N2-isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(Isopropyl-d7-amino)-4-(isopropylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine, N2-(1-Methylethyl-d7)-N4-(1-methylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Prometryn-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10D7H12N5S
Número CAS:
Peso molecular:
248.40
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)NC1=NC(SC)=NC(NC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N1
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Betty Chaumet et al.
Ecotoxicology (London, England), 29(2), 185-195 (2020-01-24)
Variations of temperature and photoperiod throughout different seasons can affect aquatic communities such as biofilms. Biofilms, generally present at the base of trophic chains in freshwaters, are also subject to organic contamination, and are especially affected by herbicides. Many studies