72405
1,2-Dimethoxyethane
analytical standard
Sinônimo(s):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
48 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
temperatura de autoignição
396 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Lim. expl.
10.4 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.380
p.e.
85 °C (lit.)
pf
−58 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?