33220
Formaldeído
puriss. p.a., ACS reagent, ≥36.5%
Sinônimo(s):
Formalina
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.03 (vs air)
pressão de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
572 °F
contém
~10% methanol as stabilizer
concentração
≥36.5%
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.6% (water)
resíduo de ignição
≤0.005% (as SO4)
p.e.
97 °C
pf
-15 °C
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=NN(c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C1N=Nc3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
133.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56.11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?