32994
Thiosultap disodium
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Disodium S,S′-[2-(dimethylamino)trimethylene]di(thiosulfate)
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CN(C)C(CSS([O-])(=O)=O)CSS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H13NO6S4.2Na/c1-6(2)5(3-13-15(7,8)9)4-14-16(10,11)12;;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
QSOHVSNIQHGFJU-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?