H3275
3-Hydroxy-5-methylisoxazole
≥90%
Sinônimo(s):
Hymexazol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥90%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H5NO2/c1-3-2-4(6)5-7-3/h2H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
KGVPNLBXJKTABS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)