Documentos Principais
36128
Supelco
Cipermetrina
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H19Cl2NO3
Número CAS:
Peso molecular:
416.30
Beilstein:
8444118
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
descrição
mixture of isomers
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.57
adequação
passes test for identity (NMR)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(\C=C(\Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
chave InChI
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cipermetrina é um pesticida piretroide sintético que pode ser utilizado no controle de pestes em agricultura para proteção de plantações de algodão e hortaliças. Também pode ser usada no controle sanitário de pestes.
Aplicação
Vide o Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
β-Cyfluthrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46003
β-Cyfluthrin
Piperonylbutoxide PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45626
Piperonylbutoxide
Baythroid® PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33738
Baythroid®
Carcinogenic and cocarcinogenic potential of cypermethrin on mouse skin
Shukla Y, et al.
Cancer Letters, 182, 33-41 (2002)
Toxicity of cypermethrin on growth, pigments, and superoxide dismutase of Scenedesmus obliquus
Li X, et al.
Ecotox. Environ. Safety, 60, 188-192 (2005)
Biodegradation of cypermethrin by Micrococcus sp. strain CPN 1
Tallur.NP, et al.
Biodegradation, 19, 77-82 (2008)
María Carla Cecere et al.
Journal of medical entomology, 50(2), 394-403 (2013-04-02)
The effectiveness of two doses of suspension concentrate (SC) pyrethroid insecticides in suppressing peridomestic populations of Triatoma infestans (Klug) was evaluated in 28 rural communities located in Santiago del Estero province, northwestern Argentina, including 388 houses and 1,516 identified sites.
Valentina Sechi et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 586-596 (2013-11-10)
A soil multi-species, SMS, experimental test system consisting of the natural microbial community, five collembolan species and a predatory mite along with either Enchytraeus crypticus or the earthworm Eisenia fetida were exposed to α-cypermethrin. A comparison of the performance of