45653
Quintozene
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Pentachloronitrobenzene, PCNB, Quintozene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
140-143 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl5NO2/c7-1-2(8)4(10)6(12(13)14)5(11)3(1)9
chave InChI
LKPLKUMXSAEKID-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)