32205-M
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, absolute, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Etanol, absolute, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC), liquid (clear, colorless)
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
grau
absolute
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid (clear, colorless)
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
furfural, in accordance
volatile impurities (GC), complies
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0003% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% 2-propanol
≤0.003% carbonyl compounds (as CO)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.05% iso-amyl alcohol
≤0.2% water (Karl Fischer)
cor
APHA: >10
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.3612-1.3618
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
pb
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
CCO
adequação
corresponds for UV absorption
passes test for reaction against H2SO4
formato
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It may be used in the following studies:
- Hydrothermal synthesis of single crystal ZnO nanorod.
- Synthesis of N-(N′dodecylcarboxamidomethyl)N,N,dimethyl ammonio propane sulfonates.
- As solvent for cytofluorimetric analysis.
- Preparation of TiO2 colloid (particle size = 20nm).
Atenção
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?